기술
gas chromatography (GC): suitable
검사 파라미터
adsorbent tube: ORBO-49P (20350)
column: SPB-20, 60 m × 0.53 mm I.D., 1.0 μm film (available on request)
oven: 200 °C (2 min) to 250 °C at 4 °C/min
detector: FPD, 300 °C
carrier gas: helium, 8 mL/min
injection: 1 μL direct injection, 220 °C (packed column injector)
sample: calibration standard: 12 μg/mL each pesticide, 78 μg/mL tributyl phosphate (int. std.) in hexane (blank: 270 mg Supelpak 20, glass fiber filter desorbed in toluene + 78 μg/mL tributyl phosphate.)
적합성
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
Diazinon
Dichlorvos
Parathion
Tributyl phosphate
Chlorpyrifos
Malathion
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.