기술
gas chromatography (GC): suitable
solid phase microextraction (SPME): suitable
검사 파라미터
SPME fiber: polydimethylsiloxane, 100 μm (57300-U)
extraction: 5 min immersed in water with rapid stirring
column: SPB-1, 10 m × 0.20 mm I.D., 1.2 μm (24134-U)
oven: 40 °C ( 0.75 min) to 160 °C at 20 °C/min
inj. temp.: 230 °C, splitless (closed 3 min)
detector: FID, 260 °C
carrier gas: helium, 40 cm/sec
sample: 50ppb each analyte in 1.8 mL saturated salt water
적합성
application for SPME
응용 분야
environmental
food and beverages
법적 정보
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
분석물
설명
1,1-Dichloroethylene
Trichlorofluoromethane
Ethylbenzene
trans-1,3-Dichloropropene
1,4-Dichlorobenzene
Carbon tetrachloride
Tetrachloroethylene
Chlorobenzene
Dibromochloromethane
trans-1,2-Dichloroethene, analytical standard
2-Chloroethyl vinyl ether
Chloroethane
Bromomethane
1,4-Dichlorobutane
Methylene chloride
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
1,2-Dichloroethane
Chloromethane
Chloroform
cis-1,3-Dichloropropene
Trichloroethylene
1,1-Dichloroethane
Toluene
Bromoform
1,1,2-Trichloroethane
Benzene
1,2-Dichlorobenzene
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichlorobenzene
Bromodichloromethane
Vinyl chloride
모두 보기 (32)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.