주요 문서
794-0421
HPLC Analysis of Proteins on Mono Q HR 5/5
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: Mono Q HR 5/5, 10 μm particles (54807)
mobile phase: [A]: 20 mM bis-Tris, pH 6.0; [B]: A + 1M sodium chlorde
flow rate: 1.0 mL/min
detector: UV, 280 nm
injection: 2.5 mL
sample: human placental lactogen fraction from size exclusion medium
적합성
application for HPLC
응용 분야
life science and biopharma
분석 컬럼
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)