78710
Oleoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
동의어(들):
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt, cis-9-Octadecenoyl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C25D3H44NO4
Molecular Weight:
428.66
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
분석
≥95.0% (HPLC)
양식
solid
광학 활성
[α]/D -21.0 to -15.0, c = 0.1 in methanol
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
라벨링 범위
≥99%
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12+/t23-/m1/s1/i2D3
InChI key
IPOLTUVFXFHAHI-LWMBOQJBSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.