주요 문서
75462
Supelco
Suberic acid
analytical standard
동의어(들):
Octanedioic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOOC(CH2)6COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
174.19
Beilstein:
1210161
MDL number:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
bp
230 °C/15 mmHg (lit.)
mp
140-144 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
personal care
pharmaceutical
형식
neat
SMILES string
OC(=O)CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h1-6H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
410.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
210 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)