주요 문서
74924
Supelco
5-Amino-4-chloro-3-pyridazinone
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
Chloridazon-desphenyl Metabolite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H4ClN3O
CAS Number:
Molecular Weight:
145.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
분석
≥95.0%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Clc1c(nncc1N)O
InChI key
FEWPCPCEGBPTAL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
For R&D, and Analytical use only. Not for drug, household or other uses.
Metabolite for water testing
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)