주요 문서
73424
Supelco
N,N′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide)
analytical standard
동의어(들):
Antioxidant 1098
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C40H64N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
636.95
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(NCCCCCCNC(CCC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)=O)=O)=C1
InChI
1S/C40H64N2O4/c1-37(2,3)29-23-27(24-30(35(29)45)38(4,5)6)17-19-33(43)41-21-15-13-14-16-22-42-34(44)20-18-28-25-31(39(7,8)9)36(46)32(26-28)40(10,11)12/h23-26,45-46H,13-22H2,1-12H3,(H,41,43)(H,42,44)
InChI key
OKOBUGCCXMIKDM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)