주요 문서
72849
Supelco
Dimethyl adipate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3OCO(CH2)4COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
174.19
Beilstein:
1707443
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
autoignition temp.
680 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.1 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8 °C (lit.)
density
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)