주요 문서
72817
Supelco
Chlorophyll c1
analytical standard
동의어(들):
Magnesium tetradehydropheoporphyrin a5 monomethyl ester, Phorbine, magnesate(1-) deriv.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C35H30MgN4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
610.94
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(CC)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)