주요 문서
72799
Supelco
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H52N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
480.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.5% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
82-85 °C (lit.)
전이 온도
Tg >350 °C (dec)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1)OC(=O)CCCCCCCCC(=O)OC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2
InChI
1S/C28H52N2O4/c1-25(2)17-21(18-26(3,4)29-25)33-23(31)15-13-11-9-10-12-14-16-24(32)34-22-19-27(5,6)30-28(7,8)20-22/h21-22,29-30H,9-20H2,1-8H3
InChI key
XITRBUPOXXBIJN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>302.0 °F
Flash Point (°C)
> 150 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)