주요 문서
72642
Supelco
2-Methoxyhydroquinone
analytical standard
동의어(들):
2,5-Dihydroxyanisol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)C6H3(OH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
Beilstein:
2045285
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
88-91 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
COc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O3/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,8-9H,1H3
InChI key
LAQYHRQFABOIFD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)