주요 문서
72556
Supelco
17-Hexacosenoic acid, mixture of isomers
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H50O2
CAS Number:
Molecular Weight:
394.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)