주요 문서
72528
Supelco
2′,4′-Dihydroxy-3′-propylacetophenone
analytical standard
동의어(들):
1-(2,4-Dihydroxy-3-propylphenyl)ethenone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH2CH2C6H2(OH)2COCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
124-127 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
CCCc1c(O)ccc(C(C)=O)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-4-9-10(13)6-5-8(7(2)12)11(9)14/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
QGGRBWUQXAFYEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)