주요 문서
72506
Supelco
2,6-Di-tert-butyl-4-(dimethylaminomethyl)phenol
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2NCH2C6H2[C(CH3)3]2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
263.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
172 °C/30 mmHg (lit.)
mp
90-95 °C
91-96 °C
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CN(C)Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C17H29NO/c1-16(2,3)13-9-12(11-18(7)8)10-14(15(13)19)17(4,5)6/h9-10,19H,11H2,1-8H3
InChI key
VMZVBRIIHDRYGK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)