주요 문서
713-1043
HPLC Analysis of Metabolites of 7,12-Dimethylbenz[a]anthracene on SUPELCOSIL LC-18
application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
column: SUPELCOSIL LC-18, 25 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (58298)
mobile phase: [A] methanol:[B] water, (50:50, A:B), 10 min to 100:0 at 2.5% /min
flow rate: 0.8 mL/min
detector: fluorescence
sample: rat liver, 9000 × g supernatant fraction from Aroclor-treated animals
적합성
application for HPLC
응용 분야
environmental
forensics and toxicology
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
분석물
설명
    7,12-Dimethylbenz[a]anthracene
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)