주요 문서
713-0873
NIOSH Method 7903: IC Analysis of Inorganic Acids after Collection/Desorption using ORBO-53
application for air monitoring, application for HPLC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
기술
HPLC: suitable
검사 파라미터
sample/matrix: 1 ppm of each component
adsorbent tube: ORBO-53 (20265)
column: Dionex S2 Fast Run Anion, 25 cm × 3 mm I.D.
mobile phase: 3 mM sodium bicarbonate; 2.4 mM sodium carbonate
flow rate: 3 mL/min
detector: conductivity (10μSiemans/ cm)
적합성
application for HPLC
application for air monitoring
응용 분야
air monitoring
industrial hygiene
법적 정보
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)