주요 문서
69382
Supelco
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)isocyanurate
analytical standard
동의어(들):
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H15N3O6
CAS Number:
Molecular Weight:
261.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥99.0%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
136-140 °C (lit.)
형식
neat
SMILES string
OCCN1C(=O)N(CCO)C(=O)N(CCO)C1=O
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
465.8 °F - open cup
Flash Point (°C)
241 °C - open cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)