주요 문서
69089
Supelco
Dibutyl adipate
analytical standard
동의어(들):
Adipic acid dibutyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
258.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
density
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)