주요 문서
69071
Supelco
Bis[2-(2-butoxyethoxy)ethyl] adipate
analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[-CH2CH2CO2(CH2CH2O)2(CH2)3CH3]2
CAS Number:
Molecular Weight:
434.56
MDL number:
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥97.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
mp
−11 °C (lit.)
density
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCOCCOCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCOCCOCCCC
InChI
1S/C22H42O8/c1-3-5-11-25-13-15-27-17-19-29-21(23)9-7-8-10-22(24)30-20-18-28-16-14-26-12-6-4-2/h3-20H2,1-2H3
InChI key
SCABKEBYDRTODC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
410.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
210 °C - open cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)