주요 문서
68992
Supelco
2-Nitrophenyl octyl ether
analytical standard
동의어(들):
1-Nitro-2-octyloxybenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
O2NC6H4O(CH2)7CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
251.32
Beilstein:
2529905
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
analytical standard
Quality Level
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
bp
197-198 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
CCCCCCCCOc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H21NO3/c1-2-3-4-5-6-9-12-18-14-11-8-7-10-13(14)15(16)17/h7-8,10-11H,2-6,9,12H2,1H3
InChI key
CXVOIIMJZFREMM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
May be used as a plasticizer for cellulose triacetate membranes providing impermeability to metal cations, but allowing anion exchange.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)