주요 문서
68088
Supelco
N-Nitrosomethylethylamine
analytical standard
동의어(들):
N-Nitroso-N-methylethylamine, NMEA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H8N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95%
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N(N=O)(CC)C
InChI key
RTDCJKARQCRONF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
170.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
76.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)