제품명
BIOshell A400 Protein C4, 3.4 μm HPLC Column, 3.4 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L26
설명
Shell thickness (0.2 μm)
Solid Core (3.0 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
0.4% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 500 μm
표면적
15 m2/g
표면 범위
4.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
3.4 μm
공극 크기
400 Å
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.