제품명
BIOshell A160 Peptide C18, 5 μm Guard Cartridge, 5.0 μm particle size, L × I.D. 0.5 cm × 4.6 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel hardware (guard cartridge)
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
설명
Shell thickness (0.6 μm)
Solid Core (3.5 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped: no
포장
pkg of 3 ea
라벨링 범위
4.0% carbon loading
파라미터
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
0.5 cm × 4.6 mm
표면적
60 m2/g
표면 범위
2.2 μmol/m2
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5.0 μm
공극 크기
160 Å
작동 pH 범위
1-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
BIOshell Guard Columns provide physical (filtration) and chemical protection for costly analytical columns without compromising the very high performance of BIOshell columns. These BIOshell guard columns are capable of continuous use at pressures up to 9000 psi (600 bar) with only hand-tightening. Guard cartridges are easily replaced without removing the guard column holder from the flow path. The cartridge is packed with BIOshell Fused-Core particles. Order the guard column holder (66841-U) separately.
법적 정보
관련 제품
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.