주요 문서
64840-U
Supelco
Thimble
cellulose, size 25 mm × 80 mm
동의어(들):
CELLULOSE THIMBLE 25 X 80,PK25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NB.21
material
cellulose
포장
pkg of 25
크기
25 mm × 80 mm
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-purity cellulose, approximately 1.5mm wall thickness, or high-quality borosilicate glass, 40-60μm porous disk.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)