기술
LPLC: suitable
컬럼 길이 × O.D. × I.D.
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
호환성
for use with US EPA Protocol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.