제품명
BIOshell lgG 1000 Å C4, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3.0 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
Agency
suitable for USP L26
설명
Shell thickness (0.5 μm)
Solid core (1.7 μm)
제품 라인
BIOshell
특징
endcapped
특정 분석물질
IgG
제조업체/상표
BIOshell
포장
1 ea of
라벨링 범위
0.6% carbon loading
파라미터
1000 bar pressure (14500 psi)
90 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 3.0 mm
표면적
22 m2/g
Matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C4 (butyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
1000 Å
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
reversed phase
법적 정보
가아드 카트리지
관련 제품
항체
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
BIOshell™ IgG 1000 Å C4 columns are highly suited for the reversed phase separation of high molecular weight compounds such as monoclonal antibodies with molecular weight of 150 kDa.