주요 문서
59345
Supelco
SUPELCOGEL Pb (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
동의어(들):
Supelguard PB 5CM X 4.6MM
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
SUPELCOGEL Pb Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L34
Quality Level
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
SUPELCOGEL
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
입자 크기
9 μm
호환성
use to protect SUPELCOGEL Pb
분리 기술
ligand exchange
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1