주요 문서
59252-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
동의어(들):
SUPELCOGEL 8% Crosslinked Guard Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
SUPELCOGEL 8Ca, 8% Crosslinked HPLC Guard Column, 9 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L19
제품 라인
SUPELCOGEL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOGEL
포장
1 ea of
파라미터
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 4.6 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
입자 크기
9 μm
분리 기술
ligand exchange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
This guard column does not include tubing, nuts or ferrules. Please order them separately.
법적 정보
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)