주요 문서
58990-U
Supelco
SUPELCOSIL LC-8-DB (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
SUPELCOSIL LC-8-DB HPLC Column, 3 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
SUPELCOSIL
특징
endcapped
제조업체/상표
SUPELCOSIL
포장
1 ea of
라벨링 범위
6.0% carbon loading
파라미터
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
7.5 cm × 4.6 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.2 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
120 Å
작동 pH
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
SUPELCOSIL LC-DB phases are specially deactivated for basic compounds. These columns provide less retention, better peak shape, and higher efficiency for organic bases than can be obtained on conventional reversed-phase columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)