주요 문서
58934C40
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
NACRES:
SB.52
제품명
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L68
제품 라인
SUPELCOSIL
특징
endcapped: no
제조업체/상표
SUPELCOSIL
포장
1 ea of
라벨링 범위
12.5% carbon loading
파라미터
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4 mm
표면적
170 m2/g
표면 범위
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrix
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
기질 활성군
amide, alkyl phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
120 Å
pH 범위
2-7.5
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Suplex pKb-100 columns feature the same bonded phase functionality as SUPELCOSIL LC-ABZ columns. These specially deactivated columns differ in that Suplex pKb-100 is not endcapped, while SUPELCOSIL LC-ABZ is endcapped. The absence of the end-capping reagent results in better performance from Suplex pKb-100 for the strongest basic compounds, while LC-ABZ is preferred when the sample also contains acids and/or zwitterions.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)