주요 문서
58858
Supelco
SUPELCOSIL LC-318 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
제품명
SUPELCOSIL LC-318 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
제조업체/상표
SUPELCOSIL
라벨링 범위
6.0% carbon loading
파라미터
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
기술
HPLC: suitable
길이 × I.D.
25 cm × 4.6 mm
Matrix
silica gel, spherical particle platform
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
300 Å
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
C Petrelli et al.
The Italian journal of biochemistry, 41(3), 170-182 (1992-05-01)
A low molecular factor showing high specific activity in the control DNA of transcription in vitro was isolated from aqueous ultrafiltered calf pineal gland extracts. The active factor was purified by means of Gel filtration on Sephadex G-25 and G-10