주요 문서
58686
Tube Fitting, Flangeless
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
material
Delrin® nut
Tefzel® ferrule (flangeless)
포장
pkg of 5 ea
파라미터
500 psi max. pressure (35 bar)
피팅
1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/8 in. O.D. tubing
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tube Fitting, Flangeless can be used as a replacement part for Supelco mobile phase reservoir system.
법적 정보
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)