제품명
Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, 2.0 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Agency
suitable for USP L11
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
1 ea of
라벨링 범위
7.0% Carbon loading
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
컬럼 길이 × I.D.
5 cm × 3 mm
표면적
120 m2/g
Matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
Biphenyl (dimethylbiphenyl) bonding phase
입자 크기
2.0 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH 범위
2-9
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
The bonded, densely endcapped, dimethyl-biphenyl stationary phase of Ascentis® Express 90 Å Biphenyl, based on fused-core particles, provides a stable, reversed phase packing with enhanced π-π and mild steric interactions due to the two sequential phenyl groups bonded to the base silica.