주요 문서
58283
Tee
zero dead volume, for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
동의어(들):
Valco® Unions
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
VICI Valco® ZT1
보어 크기
0.75 mm
호환성
for connecting 1/16 in.
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)