주요 문서
581518-U
Supelco
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Ascentis® Si Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L3
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped: no
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
표면적
450 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
silica phase
입자 크기
5 μm
공극 크기
100 Å pore size
작동 pH
2-6
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가아드 카트리지
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)