주요 문서
58086
PTFE filter membrane filter discs 1.5 μm pore size
pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
동의어(들):
1.5UM PTFE FILTER MEMBRANES, 47MM, PK10
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104900
제품명
PTFE Filter Membranes, pore size 1.5 μm, diam. 47 mm, pkg of 10 pack
material
PTFE filter membrane
포장
pkg of 10 pack
직경
47 mm
공극 크기
1.5 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)