주요 문서
575652-U
Supelco
SPE 96-Deep Square Well Collection Plate
well volume 1 mL, polypropylene, pk of 50
동의어(들):
PK50 1ML PP 96 SQUARE WELL COLLECTION PLATES
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115854
NACRES:
NB.21
material
polypropylene
포장
pk of 50
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
웰 용적
1 mL
응용 분야
food and beverages
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.