주요 문서
57145-U
Supelco
SPE tube
Si/1G-44%H2SO4/Si, volume 12mL, pk of 20 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
제품명
12mL Si/1G-44%H2SO4/Si SPE Tube,
material
polypropylene tube
Quality Level
구성
bed wt., 1 g
포장
pk of 20
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
기질 활성군
silica bonding
응용 분야
food and beverages
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)