material
polypropylene tube
Quality Level
구성
bed wt., 2 g
포장
pk of 30
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
용적
6 mL
Matrix
Alumina for Basic pH (~8.5); Brockman Act I base material
기질 활성군
Alumina phase
입자 크기
60-325 mesh
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.