주요 문서
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
제품명
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L1
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
포장
pkg of 2 ea
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
표면적
300 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C18 (octadecyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
120 Å
작동 pH
2-8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
관련 콘텐츠
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.