제품명
Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 kit
material
stainless steel column
Quality Level
제품 라인
Discovery®
특징
endcapped
포장
pkg of 1 kit
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
2 cm × 4 mm
표면적
100 m2/g
Matrix
fully porous particle
기질 활성군
C5 (pentyl) phase
입자 크기
3 μm
공극 크기
300 Å
작동 pH
2-8
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Kits include one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules. Guard cartridges require holders that are sold separately. The 2.1 and 4 mm I.D. cartridges use 21150AST or 59660-U (both stand-alone) or 504254 or 55205 (both integral). The 10 mm I.D. cartridges use 567499-U. The 21.2 mm I.D. cartridges use 581392-U.
각주
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, 2 nuts and ferrules.
법적 정보
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
항체
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
관련 콘텐츠
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.