주요 문서
55213
Supelco
HPLC Column Coupler
for use with Discovery and SUPELCOSIL Columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
제품명
HPLC Column Coupler,
호환성
for use with Discovery and SUPELCOSIL columns, 3.0, 4.0, 4.6 mm I.D.
일반 설명
Connects two Discovery or SUPELCOSIL analytical columns. Zero dead volume design.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)