주요 문서
55075
Upchurch Tubing Adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
red PEEK adapter (one-piece design)
포장
pkg of 1 ea
피팅
female Luer (lock rim)
1/4-28 female
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Upchurch Tubing Adapter is a one piece design used to connect membrane adsorber units to a workstation. It is made of PEEK.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)