주요 문서
54059-U
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
동의어(들):
NH2 (amine) SPE cartidge, 6 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene hardware
Quality Level
제품 라인
Supelclean
구성
bed wt., 500 mg
포장
pk of 30
라벨링 범위
5% C loading
기술
solid phase extraction (SPE): suitable
표면적
475 m2/g
용적
6 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
기질 활성군
amino bonding
입자 크기
45 μm
공극 크기
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
응용 분야
food and beverages
분리 기술
normal phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Supelclean LC-NH2 SPE tube is ideally used for the normal phase extraction of polar to moderately polar compounds from non-aqueous samples.
법적 정보
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>464.0 °F
Flash Point (°C)
> 240 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)