제품명
Ascentis® Express C8, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
5 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH 범위
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
법적 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Sigma-Aldrich presents an article on serum lipidomics profiling using an Ascentis Express Fused-Core C18 column.
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.