제품명
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
규정 준수
suitable for FDA C-010.02
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
1 ea of
파라미터
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
컬럼 길이 × I.D.
5 cm × 3.0 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
highly retentive endcapped silane bonding phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
작동 pH 범위
2-9
응용 분야
PFAS testing
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)