제품명
Ascentis® Express C8, 2.7 μm Guard Cartridge, 2.7 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 3 mm, pkg of 3 ea
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
포장
pkg of 3 ea
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
길이 × I.D.
5 mm × 3 mm
표면적
135 m2/g
Matrix
superficially porous particle
기질 활성군
C8 (octyl) phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å
작동 pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
문서
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.
프로토콜
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note