제품명
Ascentis® Express ES-Cyano, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L10
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
≤80 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
기술
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
10 cm × 2.1 mm
표면적
135 m2/g
불순물
<5 ppm metals
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
cyano phase
입자 크기
2.7 μm
공극 크기
90 Å pore size
pH 범위
1-8(lit.)
응용 분야
food and beverages
분리 기술
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가아드 카트리지
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Ascentis® Express ES-Cyano HPLC column is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on 90 Å Fused-Core® particles.