제품명
Ascentis® Express C8, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
Agency
suitable for USP L7
제품 라인
Ascentis®
특징
endcapped
제조업체/상표
Ascentis®
포장
1 ea of
파라미터
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
기술
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
길이 × I.D.
15 cm × 2.1 mm
표면적
120 m2/g
불순물
<5 ppm (metals)
Matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
기질 활성군
dimethyloctyl phase
입자 크기
2 μm
공극 크기
90 Å pore size
pH
2-9
응용 분야
food and beverages
분리 기술
reversed phase
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
When a C18 doesn′t give the desired separation, or your sample contains compounds that are known to be difficult to retain or resolve on a C18, consider changing to an Ascentis® Express C8 column.