주요 문서
502626
Upchurch Microtight® Tubing Sleeves
I.D. 0.015 in. (380 μm), green
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41115700
material
green
포장
pkg of 10 ea
I.D.
0.015 in. (380 μm)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Use these PEEK sleeves with all Microtight fittings, to connect capillary tubing. All are 0.025 in. O.D.; normally, choose an I.D. that is 0.002-0.003 in. larger than the O.D. of the capillary tubing. Color-coded.
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)